Principaux documents
CLS4558
Tube à centrifuger Corning® de 50 ml
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ CentriStar cap, universal rack packed, sterile, natural, 25/universal rack, 300/cs
Synonyme(s) :
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
25 EA
42,40 $
300 EA
391,00 $
42,40 $
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Changer de vue
25 EA
42,40 $
300 EA
391,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
Nomenclature NACRES :
NB.82
42,40 $
Disponible pour expédition le15 avril 2025Détails
Matériaux
cap (CentriStar)
clear tube
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 15500 × g
RCF 17,000 × g
RNase and DNase free
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 25
case of 300
Fabricant/nom de marque
Corning 4558
Paramètres
15500 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. du bouchon
35.2 mm , approx.
Capacité
50 mL
Couleur
natural
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 50 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) transparent avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit le nouveau capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d'utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exempts de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons.
Universal rack indicates that the rack fits both 15 mL and 50 mL tubes.
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.