Principaux documents
CLS430290
Tube à centrifuger Corning® de 50 ml
50 mL centrifuge tubes, polypropylene, conical bottom w/ plug seal cap, rack packed, sterile, natural, 25/rack, 500/cs
Synonyme(s) :
50 ml centrifuge tubes, centrifuge tubes, polypropylene centrifuge tubes
25 EA
41,90 $
500 EA
645,00 $
41,90 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Changer de vue
25 EA
41,90 $
500 EA
645,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121703
eCl@ss :
32119210
Nomenclature NACRES :
NB.82
41,90 $
Disponible pour expédition le07 avril 2025Détails
Matériaux
cap (plugseal)
conical bottom tube
polypropylene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RCF 15500 × g
disposable
graduations 5 ‑ 50 mL graduation interval: 2.5 mL
self-standing: no
Conditionnement
pack of 25
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 430290
Paramètres
15500 × g max. RCF
D.E. × L
29.1 mm × 114.4 mm
Diam. du bouchon
35.2 mm , approx.
Capacité
50 mL
Couleur
clear
natural
Raccords
cap (Plug Seal)
Description générale
Les tubes à centrifuger jetables Corning® de 50 ml sont disponibles en poly(téréphtalate d'éthylène) (PET) transparent avec un bouchon de fermeture conventionnel, ou en polypropylène (PP) avec soit un bouchon de fermeture soit le nouveau capuchon CentriStar.
Le capuchon CentriStar, ergonomique et d'utilisation conviviale, présente des rainures plus larges et un rebord qui facilite le glissement. Tous les tubes sont fournis dans diverses options de conditionnement.
  • Stériles, certifiés exempts de substances pyrogènes et de DNases/RNases.
  • Lignes graduées imprimées en noir et grande zone blanche pour marquer les échantillons.
Informations légales
CentriStar is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.