Principaux documents
CLS431465
Corning® flask, canted neck, 150 cm, vented
Synonyme(s) :
cell culture flasks, tissue culture flasks
50 EA
492,00 $
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
492,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
492,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
cap
closure type Vented cap
Conditionnement
pack of 5
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 431465
Superficie
150 cm2
Volume de travail
30-45 mL
Type de liaison
non-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.