Principaux documents
CLS431463
Corning® flask, canted neck, 25 cm, vented
Synonyme(s) :
cell culture flasks, tissue culture flasks
200 EA
634,00 $
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
200 EA
634,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
634,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
canted neck
high-density polyethylene cap
polystyrene
rectangular bottom flask
vent cap
Stérilité
sterile; γ-irradiated
Caractéristiques
cap
closure type Vented cap
Conditionnement
pack of 20
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 431463
Superficie
25 cm2
Volume de travail
5-7.5 mL
Type de liaison
non-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.