CLS431080
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 175 cm2, angled neck, cap (vented)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
69,70 $
About This Item
69,70 $
Produits recommandés
Matériaux
U-bottom flask
angled neck
cap (vented)
polystyrene
rectangular flask
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 50
Fabricant/nom de marque
Corning 431080
Volume maximum
250 mL
Superficie
175 cm2
Volume de travail
35-52.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
- Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
- Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
- Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
- Test d′intégrité sur 100 % des unités
- Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Caractéristiques et avantages
- This product is a U-shaped flask with an angled neck style and vented cap style.
- U-shaped flasks have rounded shoulders for an easier grip and better access when removing or tightening the cap.
- The ergonomic shape also reduces the number of corners, improves cell scraping, and allows the use of a larger pipet.