Principaux documents
Z186848
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 8 oz
500 EA
308,00 $
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
308,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41105108
Nomenclature NACRES :
NB.51
308,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Capacité
8 oz
Description générale
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
Autres remarques
Supplied without lid. No lid available.