Principaux documents
CLS358339
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, blue Nylon, non-sterile
Synonyme(s) :
culture tube
500 EACH
1 840,00 $
1 840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EACH
1 840,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104932
Nomenclature NACRES :
NB.13
1 840,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
blue Nylon
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 358339
Taille
40 μm
Application(s)
filtration
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.