CLS352340
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
pore size 40 μm, blue Nylon, sterile
Synonyme(s) :
culture tube
230,00 $
About This Item
230,00 $
Produits recommandés
Matériaux
blue Nylon
Stérilité
sterile
Fabricant/nom de marque
Corning 352340
Dimension de pores
40 μm pore size
Application(s)
filtration