Principaux documents
CLS3571BC
Corning® 384 well microplate, low volume
Tissue Culture (TC)-treated surface, black polystyrene, flat bottom, sterile, with generic barcode, lid, pack of 10
Synonyme(s) :
384 multiwell plates
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.15
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
black bottom
black polystyrene
flat bottom
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
skirt
with generic barcode
Conditionnement
pack of 10
Fabricant/nom de marque
Corning 3570BC
Taille
384 wells
Puits
384 wells
Volume de travail
20-80 μL
Adéquation
suitable for (cell cuture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.