CLS15952X
Pyrex® solution bottle
capacity 9,500 mL, Bottle shape
Synonyme(s) :
glass bottle
1 460,00 $
About This Item
1 460,00 $
Produits recommandés
Matériaux
clear bottle
cylindrical bottle
wide-mouth bottle
Caractéristiques
autoclavable
cap: no
Fabricant/nom de marque
Corning 1595-2X
Disponibilité
not available in EU
Capacité
9,500 mL
Diam. × H
187 mm × 470 mm