Principaux documents
CLS356521
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 1 mL, individually wrapped, clear-plastic, sterile
Synonyme(s) :
pipet
1000 EACH
556,00 $
556,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EACH
556,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.02
556,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped clear-plastic
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 356521
Capacité
1 mL
Application
Liquid Handling
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.