CLS357543
Corning® Falcon® Serological Pipettes
capacity 5 mL, individually wrapped, clear-plastic, sterile
Synonyme(s) :
pipet
180,00 $
About This Item
180,00 $
Produits recommandés
Matériaux
polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
individually wrapped clear-plastic
subdivision
Fabricant/nom de marque
Corning 357543
Capacité
5 mL
Catégories apparentées
Application
Informations légales