Principaux documents
CLS354688
Corning® BioCoat Poly-D-Lysine/Laminin Culture Slide
capacity 8 well
Synonyme(s) :
slides, chambers
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.13
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Conditionnement
pkg of 12 (3 packs )
Fabricant/nom de marque
Corning 354688
Capacité
8 well
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable