Documents
CLS3268
Chambres de culture cellulaire Corning® CellSTACK®
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, sterile, high-density polyethylene cap, case of 8
Synonyme(s) :
cell culture flasks, scale up cell culture flasks, tissue culture flasks
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
short neck
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap vented
graduations
Conditionnement
pack of 1
case of 8
Fabricant/nom de marque
Corning 3268
Superficie
636 cm2
Volume de travail
125-190 mL
Adéquation
suitable for (scale-up cell culture)
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
  • Has 636cm2 cell growth area
  • Two 26mm diameter filling ports allow direct access to chamber bottom providing greater flexibility for sterile filling and emptying by pouring, pipetting or via tubing in a fully closed system
  • Standard 33mm threaded caps have 0.2μm pore nonwettable membranes sealed directly to the caps to allow gas exchange while minimizing the risk of contamination
  • Optional 33mm threaded caps are available with integrally sealed USP Class VI certified C-FLEX tubing to allow direct sterile transfer of media and cells
  • USP Class VI polystyrene provides excellent optical clarity and mechanical strength
  • Sterilized by gamma radiation and certifiied nonpyrogenic
  • 100% leak tested prior to shipping
  • Ce produit est idéal pour la mise à échelle des cultures cellulaires.
  • Les chambres de culture produisent des rendements dans la plage de 107 à 109 cellules
  • Des solutions utiles pour remplacer plusieurs flacons roulants ou flacons spinner.
  • Résistance mécanique et intégrité structurale élevées
  • Test de résistance aux fuites sur 100 % des unités
  • Produit stérilisé par rayonnement gamma et certifié apyrogène, présentant une faible contamination particulaire liée aux méthodes de fabrication
  • Faciles à utiliser grâce aux larges ouvertures avec bouchons vissés à évent
  • Les ports de remplissage de 26 mm de largeur permettent d′accéder directement au fond de la chambre, avec plus de flexibilité pour le transfert stérile de milieux et de cultures.
Informations légales
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.