Principaux documents
CLS354430
Corning® BioCoat Collagen IV Multiwell Plate
flat bottom clear wells, lid
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate, plastic coated cell culture plate
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
flat bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pkg of 5 ea (Individually wrapped)
Fabricant/nom de marque
Corning 354430
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Cell culture
Informations légales
BioCoat is a trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable