CLS353910
Corning® Falcon® 96 Well Cell Culture Plate
round clear polystyrene, lid: no, non-sterile
205,00 $
About This Item
205,00 $
Produits recommandés
Matériaux
round clear polystyrene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid: no
Fabricant/nom de marque
Corning 353910
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
96 well
Type de liaison
cell culture treated