Principaux documents
CLS353077
Corning® Falcon® Cell Culture Plate
wells, 96, Tissue Culture (TC)-treated surface, round bottom clear wells, sterile
Synonyme(s) :
Cell Culture Plate
50 EACH
313,00 $
313,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EACH
313,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.13
313,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round bottom clear wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
wells 96
Fabricant/nom de marque
Corning 353077
Taille
96 well
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Falcon® 96 Well Cell Culture Plate, Clear, Round Bottom, Tissue Culture Treated, Sterile
Application
Cell Culture
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.