Principaux documents
CLS353810
Corning® Primaria Cell Culture Flask
capacity 150 mL, straight neck, cap, vented
Synonyme(s) :
Corning container
100 EACH
837,00 $
837,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EACH
837,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.13
837,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polystyrene
Caractéristiques
cap vented
Fabricant/nom de marque
Corning 353810
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Capacité
150 mL
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.