CLS300210
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 10 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
197,00 $
About This Item
197,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-10
tol. measuring range
0.10 mL
Volume
10 mL