Principaux documents
CLS351146
Corning® Falcon® Multiwell Cell Culture Plate
size 6 well, sterile
50 EACH
193,00 $
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EACH
193,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.13
193,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat clear polystyrene
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Fabricant/nom de marque
Corning 351146
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Taille
6 well
Type de liaison
cell culture treated
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.