Principaux documents
CLS3458
Corning® Transwell® 24 well plates
8.0 μm pore size round wells, clear wells, clear polystyrene (plate or dish), polycarbonate membrane, sterile, pack of 12, case of 24
Synonyme(s) :
cell culture inserts, cell culture plate, cell culture plates, corning plates
24 EA
539,00 $
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
24 EA
539,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.13
539,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Inserts de culture cellulaire Corning® Transwell® à membrane en polycarbonate, 6.5 mm Transwell Inserts with 8.0 μm pore polycarbonate membrane coated w/ Cultrex BME, w/lid, sterile, 24/cs
Matériaux
clear polystyrene (plate or dish)
clear wells
polycarbonate membrane
round wells
Stérilité
sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
pack of 12
case of 24
Fabricant/nom de marque
Corning 3458
Disponibilité
not available in EU
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Volume de travail de l'insert
0.1 mL
Diam. de la membrane
6.5 mm
Taille
24 wells
Superficie
0.33 cm2 , cell growth area
Volume de travail par puits
0.6 mL
Couleur
translucent
Dimension de pores
8.0 μm
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Les inserts de culture cellulaire Transwell sont des supports perméables pratiques et faciles d'utilisation pour l'étude de lignées de cellules adhérentes et non adhérentes. Ils comportent une membrane en polycarbonate de 10 μm mince et transparente qui est déclinée en différentes tailles de pores. Les inserts Transwell sont traités pour optimiser l'adhérence cellulaire. Les cellules doivent être colorées pour être visibles. La membrane en polycarbonate est compatible avec la plupart des colorants et des fixateurs organiques.
  • 10 μm thick translucent polycarbonate membrane
  • Packaged 12 inserts in a 24 well plate, 2 plates per case
  • Membrane must be stained for cell visibility
  • Aseptically coated with Cultrex Basement Membrane Extract (BME), a soluble form of extracellular matrix purified from EHS turmors.
  • Ideal for cell invasion experiments
FOR U.S. CUSTOMERS ONLY
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Transwell is a registered trademark of Corning, Inc.
Victoria Vinader et al.
PloS one, 8(10), e78744-e78744 (2013-11-10)
Amongst the chemokine signalling axes involved in cancer, chemokine CXCL12 acting on chemokine receptor CXCR4 is particularly significant since it orchestrates migration of cancer cells in a tissue-specific metastatic process. High CXCR4 tumour expression is associated with poor prognosis of