Principaux documents
CLS3276
Inserts de culture cellulaire Corning®
surface area 75 cm2, straight neck, cap (vented)
Synonyme(s) :
culture flask, flask cell culture, tissue culture flask
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
eCl@ss :
32040501
Nomenclature NACRES :
NB.13
Matériaux
cap (vented)
polystyrene
straight neck
triangular bottom flask
triangular flask
vent cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 100
Fabricant/nom de marque
Corning 3276
Volume maximum
90 mL
Superficie
75 cm2
Volume de travail
15-22.5 mL
Type de liaison
Tissue Culture (TC)-treated surface
Description générale
Disponible sous diverses tailles, conceptions et types de bouchons pour répondre à vos besoins.
  • Fabriqué à partir de polystyrène vierge, optiquement transparent
  • Surfaces traitées pour optimiser l′adhérence cellulaire
  • Numéros de lot imprimés pour faciliter la traçabilité
  • Test d′intégrité sur 100 % des unités
  • Stérilisé par irradiation gamma et certifié apyrogène
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Yonela Ntamo et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 623889-623889 (2021-02-16)
Over the years, immortalized rodent β-cell lines such as RIN, HIT, MIN, βTC, and INS-1 have been used to investigate pancreatic β-cell physiology using conventional two-dimensional (2D) culture techniques. However, physical and physiological limitations inherent to 2D cell culture necessitates
Garret Rochford et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(1), 65-78 (2019-11-14)
Herein we report an in-depth study on the cytotoxic mechanism of action of four developmental cytotoxic copper(ii) complexes: [Cu(phen)2]2+ (Cu-Phen); [Cu(DPQ)(Phen)]2+ (Cu-DPQ-Phen); [Cu(DPPZ)(Phen)]2+; and [Cu(DPPN)(Phen)]2+ (where Phen = 1,10-phenanthroline, DPQ = dipyrido[3,2-f:2',3'-h]quinoxaline, DPPZ = dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine, and DPPN = benzo[i]dipyrido[3,2-a:2',3'-c]phenazine). This