O9755
Oil Red O
BioReagent, suitable for electrophoresis
Synonyme(s) :
1-([4-(Xylylazo)xylyl]azo)-2-naphthol, 1-[2,5-Dimethyl-4-(2,5-dimethylphenylazo)phenylazo]-2-naphthol, Solvent Red 27
55,20 $
About This Item
55,20 $
Produits recommandés
Gamme de produits
BioReagent
Niveau de qualité
Forme
powder
Technique(s)
electrophoresis: suitable
Pf
120 °C (dec.) (lit.)
λmax
359 nm
518 nm (2nd)
Adéquation
suitable for electrophoresis
Chaîne SMILES
Cc1ccc(C)c(c1)\N=N\c2cc(C)c(cc2C)\N=N/c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C26H24N4O/c1-16-9-10-17(2)22(13-16)27-28-23-14-19(4)24(15-18(23)3)29-30-26-21-8-6-5-7-20(21)11-12-25(26)31/h5-15,31H,1-4H3
Clé InChI
NPGIHFRTRXVWOY-UHFFFAOYSA-N
Application
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.