CLS11415
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile
Synonyme(s) :
Corning container
232,00 $
About This Item
232,00 $
Produits recommandés
Matériaux
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
Description
plain
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap: no
C-Flex tubing
Conditionnement
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 11415
D.I.
1/8 in.
Capacité
250 mL
Volume
250 mL
Raccords
male luer lock