Principaux documents
CLS11440
Corning® closed system Erlenmeyer flask
pre-assembled, sterile, capacity 1 L
Synonyme(s) :
conical flasks
4 EA
1 140,00 $
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
4 EA
1 140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122104
Nomenclature NACRES :
NB.43
1 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom flask
orange polypropylene cap
polycarbonate
polypropylene cap
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap
Conditionnement
case of 4
Fabricant/nom de marque
Corning 11440
Capacité
1 L
Autres remarques
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.