Principaux documents
Z247510
Coors porcelain pestle
for Z247472
1 EA
54,10 $
54,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
54,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.35
54,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
porcelain
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Coorstek 66317
L du pilon
157 mm
Description générale
Oversized pestle glazed to grinding surface. Order mortar separately.
Application
The Coors porcelain pestle is suitable to use for crushing, grinding, and mixing.
Informations légales
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.