MIKA human cell line
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Synonyme(s) :
5194
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Conditionnement
tube of 5 μg 94071407-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94071407-1VL
Ethnicité
African American
Sexe
not specified
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 202
B: 18 1503
Profil sérologique
HLA C: 2
HLA B: 18 70
HLA DR: 15 11
HLA DQ: 1 7
Milieu de culture
Procédure de repiquage