M7 human cell line
94022543, IHW Number: 9215
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human blood
Ethnicité
African American
Sexe
male
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Lymphoblastoid
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Profil d'ADN
Cw: 401
B: 35 5301
HLA DRB1: 03 07
HLA DQB1: 02
Profil sérologique
HLA C: 4
HLA B: 35 53
Bw4/bw6: 4 6
Milieu de culture
Procédure de repiquage