Documents
1.02700
Supelco
Copper
foil about 0.1 mm thickness for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Copper
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cu
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
63.55
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141711
Numéro de classement CE :
231-159-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99.7% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
Point d'ébullition
2580 °C/1013 hPa
Pf
1083 °C
Densité
8.96 g/cm3
Masse volumique apparente
1000 kg/m3
Traces de cations
Ag: ≤0.002%
As: ≤0.0002%
Fe: ≤0.005%
Mn: ≤0.005%
Pb: ≤0.05%
Sb: ≤0.005%
Sn: ≤0.005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cu
Clé InChI
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Electron-electron scattering limits thermal conductivity of metals under extremely high electron temperatures: The study discusses how copper′s thermal properties are influenced under extreme conditions, applicable in high-performance electronics (Karna and Giri, 2024).
  • Lateral Flow Assay Biotesting by Utilizing Plasmonic Nanoparticles Made of Inexpensive Metals: Demonstrates copper′s potential as a cost-effective alternative to gold in diagnostic assays, broadening access to healthcare technologies (Bahamondes Lorca et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.7 %
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Ag (Silver): ≤ 0.002 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Sb (Antimony): ≤ 0.005 %
Sn (Tin): ≤ 0.005 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable