PC-12 Cell Line from rat
88022401, rat adrenal gland (phaeochromocytoma), Not specified
Synonyme(s) :
PC12 Cells
About This Item
Produits recommandés
product name
PC-12 Cell Line from rat, from rat adrenal gland(phaeochromocytoma), 88022401
Source biologique
rat adrenal gland (phaeochromocytoma)
Mode de croissance
Suspension
Caryotype
Not specified
Morphologie
Not specified
Produits
Catecholamine, dopamine and NPP
Récepteurs
Not specified
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Maladie(s) pertinente(s)
cancer
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Origine de la lignée cellulaire
Description de la lignée cellulaire
Application
Milieu de culture
Procédure de repiquage