Documents
SCC129
Sigma-Aldrich
Lignée cellulaire immortalisée d'hippocampe de souris HT-22
Mouse
Synonyme(s) :
HT22 Cell Line
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
eCl@ss :
32011203
Nomenclature NACRES :
NA.81
product name
Lignée cellulaire immortalisée d'hippocampe de souris HT-22, HT-22 mouse neuronal cell line is a valuable cell model for studies of glutamate-induced toxicity in neuronal cells.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Technique(s)
cell based assay: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
HT-22 est une lignée cellulaire immortalisée d'hippocampe de souris issue du sous-clonage de la lignée cellulaire HT-4 . La lignée cellulaire parentale HT-4 dérive de l'immortalisation de tissus neuronaux de souris avec un antigène T du virus SV40 sensible à la température. La lignée HT-22 est extrêmement sensible au glutamate et est donc fréquemment utilisée comme système modèle pour étudier la toxicité induite par le glutamate dans les cellules neuronales.
Le glutamate est un neurotransmetteur d'excitation majeur utilisé comme molécule de signalisation entre les cellules nerveuses et est impliqué dans la plupart des aspects de la fonction cérébrale normale, y compris la cognition, l'apprentissage et la mémoire. Divers récepteurs de glutamate sont trouvés dans tout le cerveau, parmi lesquels NMDA, AMPA/kainate et les récepteurs métabotropiques (mGluR). Des niveaux normaux de glutamate sont essentiels pour le fonctionnement normal du cerveau. Cependant des niveaux élevés peuvent entraîner une surexcitation des cellules nerveuses, pouvant entraîner des dommages cellulaires et/ou la mort cellulaire. La cytotoxicité induite par le glutamate a été impliquée dans des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la chorée de Huntington et la maladie de Parkinson, ainsi que dans d'autres affections, comme les lésions de la moelle épinière et la sclérose en plaques. Les traitements pouvant inhiber ou réduire les effets de l'activité du glutamate sont donc d'un grand intérêt thérapeutique.
Description de la lignée cellulaire
Lignée cellulaire neurale
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Toxicité
EMD Millipore dispose d'une licence limitée pour vendre ce produit à des fins de recherche uniquement, et non à des fins commerciales. Les utilisations commerciales exclues comprennent notamment, et sans s'y limiter, la fabrication, la prestation de services, les utilisations thérapeutiques, diagnostiques et prophylactiques et toute autre utilisation commerciale. L'utilisation de ce produit par un acheteur à des fins autres que la recherche est interdite.
Les demandes de renseignements sur l'octroi de licences pour des utilisations commerciales ou autres doivent être adressées à :
Office of Technology Development
The Salk Institute for Biological Studies
10010 North Torrey Pines Road
La Jolla, CA 92037
Téléphone : +1-858-453-4100, extension 1278
E-mail : OTD@salk.edu
Qualité
• Chaque flacon contient au moins 1 × 106 cellules viables.
• Les cellules sont testées à l'aide d'un panel Essential CLEAR Souris de Charles River Animal Diagnostic Services et sont négatives aux maladies infectieuses.
• Les cellules sont testées pour vérifier qu'elles sont bien de souris et négatives pour la contamination inter-espèces issue de rat, de hamster chinois, de hamster doré syrien, d'homme et de primate non humain (PNH) à l'aide d'un panel Contamination CLEAR de Charles River Animal Diagnostic Services.
• Les cellules sont négatives pour la contamination par les mycoplasmes.
Stockage et stabilité
À conserver dans l'azote liquide. Les cellules peuvent être repiquées au moins 10 fois après la décongélation initiale sans perte significative de l'expression de leurs marqueurs cellulaires et de leurs caractéristiques fonctionnelles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Kyung-Ran Kim et al.
Experimental & molecular medicine, 53(7), 1134-1147 (2021-07-09)
Calbindin, a major Ca2+ buffer in dentate granule cells (GCs), plays a critical role in shaping Ca2+ signals, yet how it regulates neuronal function remains largely unknown. Here, we found that calbindin knockout (CBKO) mice exhibited dentate GC hyperexcitability and
Yubo Cheng et al.
eLife, 9 (2020-11-17)
The functional importance of many non-coding RNAs (ncRNAs) generated by repetitive elements and their connection with pathologic processes remains elusive. B2 RNAs, a class of ncRNAs of the B2 family of SINE repeats, mediate through their processing the transcriptional activation
J B Davis et al.
Brain research, 652(1), 169-173 (1994-07-25)
A neuronal cell line, HT-22, is sensitive to glutamate cytotoxicity via a non-receptor mediated oxidative pathway. 12-O-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA), an activator of protein kinase C, blocks this glutamate-induced cell death. Down-regulation of protein kinase C eliminates the protection against glutamate cytotoxicity
Peng Huang et al.
Annals of translational medicine, 9(20), 1594-1594 (2021-11-19)
Phosphodiesterase 4D (PDE4D) inhibitor is commonly used to treat depression, but side effects seriously decrease its efficacy. PDE4D was a downstream target mRNA of miR-139-5p. Therefore, we examined the effects of hippocampal miR-139-5p gain- and loss-of-function on depression-like behaviors, the
Brian K A Choi et al.
PloS one, 14(8), e0220056-e0220056 (2019-08-02)
Abortive cell cycle (ACC) re-entry of apoptotic neurons is a recently characterized phenomenon that occurs after central nervous system (CNS) injury or over the course of CNS disease. Consequently, inhibiting cell cycle progression is neuroprotective in numerous CNS pathology models.