Principaux documents
C9783
Sigma-Aldrich
Z-His(Bzl)-OH
≥98% (TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine, Nα-Z-N(im)-benzyl-L-histidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H21N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.41
Beilstein:
55593
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Nom du produit
Z-His(Bzl)-OH,
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Couleur
white
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@H](Cc1ccn(Cc2ccccc2)n1)NC(=O)OCc3ccccc3
InChI
1S/C21H21N3O4/c25-20(26)19(22-21(27)28-15-17-9-5-2-6-10-17)13-18-11-12-24(23-18)14-16-7-3-1-4-8-16/h1-12,19H,13-15H2,(H,22,27)(H,25,26)/t19-/m0/s1
Clé InChI
DHUVTQUENUPYMW-IBGZPJMESA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Z-His(Bzl)-OH (Nα-Cbz-Nim-benzyl-L-histidine) is an N-terminal blocked (with CBZ) benzolated (on Imidazole) L-histidine.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable