Principaux documents
C8133
Sigma-Aldrich
5-Chloro-7-iodo-8-quinolinol
~95%
Synonyme(s) :
Clioquinol, Iodochlorhydroxyquine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H5ClINO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.50
Beilstein:
153637
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
~95%
Chaîne SMILES 
Oc1c(I)cc(Cl)c2cccnc12
InChI
1S/C9H5ClINO/c10-6-4-7(11)9(13)8-5(6)2-1-3-12-8/h1-4,13H
Clé InChI
QCDFBFJGMNKBDO-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges