Principaux documents
C6876
Sigma-Aldrich
Z-Glu-OH
Synonyme(s) :
N-(Carbobenzyloxy)-L-glutamic acid, Z-L-Glutamic acid
About This Item
Formule linéaire :
HOOCCH2CH2CH(NHCOOCH2C6H5)COOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
281.26
Beilstein:
2061272
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
powder
Pf
115-117 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC[C@H](NC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H15NO6/c15-11(16)7-6-10(12(17)18)14-13(19)20-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,19)(H,15,16)(H,17,18)/t10-/m0/s1
Clé InChI
PVFCXMDXBIEMQG-JTQLQIEISA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable