C5913
4-Chloromercuribenzoic acid
cysteine active site modifier
Synonyme(s) :
4-(Chloromercurio)benzoic acid, 4-(Hydroxymercuri)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Description
cysteine active site modifier
Essai
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Pf
287 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
1 M NaOH: 20 mg/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc([Hg]Cl)cc1
InChI
1S/C7H5O2.ClH.Hg/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;;/h2-5H,(H,8,9);1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
YFZOUMNUDGGHIW-UHFFFAOYSA-M
Application
Clause de non-responsabilité
![](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/242/317/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3/300/89e134be-e488-4e6d-9500-3baa2929e5c3.jpg)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Biofiles reviews innovative technologies for cancer research, reflecting the complexity of the disease.
Cancer research innovations address the complexity of the disease, providing advanced technologies for varied applications.