C5838
Monoclonal Anti-Actin–Cy3 antibody produced in mouse
clone AC-40, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Monoclonal Anti-Actin
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC-40, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen 42 kDa
Espèces réactives
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
Technique(s)
direct immunofluorescence: 1:75 using cultured human or chicken fibroblasts
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable