C4710
Monoclonal Anti-Cyclin A antibody produced in mouse
clone CY-A1, ascites fluid
716,00 $
About This Item
716,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
CY-A1, monoclonal
Poids mol.
antigen 60 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
mouse, human, monkey, bovine
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using a mouse NIH 3T3 cell extract
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CCNA2(890)
mouse ... Ccna2(12428)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunocytochemistry
- microarray
- western blotting at a dilution of 1:1,000 using a mouse NIH 3T3 cell extract
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable