C3909
D-Cycloserine
synthetic
Synonyme(s) :
(R)-4-Amino-3-isoxazolidone, 4-Amino-3-isoxazolidinone
299,00 $
About This Item
299,00 $
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
147 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
Mode d’action
cell wall synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
N[C@@H]1CONC1=O
InChI
1S/C3H6N2O2/c4-2-1-7-5-3(2)6/h2H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m1/s1
Clé InChI
DYDCUQKUCUHJBH-UWTATZPHSA-N
Informations sur le gène
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Partial agonist at the glycine modulatory site of NMDA glutamatergic receptors; antibiotic against Gram-negative bacteria.
Mode of Resistance: D-Ala transport interference.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable