C3742
Chk2 Inhibitor II hydrate
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(4-(4-Chlorophenoxy)phenyl)-1H-benzimidazole-5-carboxamide hydrate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white to tan
Solubilité
DMSO: ≥2 mg/mL (warmed)
Auteur
Johnson & Johnson
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C2C(N=C(C3=CC=C(OC4=CC=C(Cl)C=C4)C=C3)N2)=C1)N
InChI
1S/C20H14ClN3O2/c21-14-4-8-16(9-5-14)26-15-6-1-12(2-7-15)20-23-17-10-3-13(19(22)25)11-18(17)24-20/h1-11H,(H2,22,25)(H,23,24)
Clé InChI
UXGJAOIJSROTTN-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CHEK2(11200)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable