A0781
Aphidicoline from Nigrospora sphaerica
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
APC
215,00 $
About This Item
215,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]27/D +12°, c = 1 in methanol(lit.)
Couleur
white
Pf
227-233 °C (lit.)
Solubilité
ethanol: 1 mg/mL (stable at least a week at 4°C.)
DMSO: 10 mg/mL (stable at least six weeks at −20°C.)
methanol: 10 mg/mL
H2O: insoluble
Spectre d'activité de l'antibiotique
neoplastics
viruses
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])[C@](C)(CO)[C@H](O)CC[C@]3(C)[C@]14CC[C@](O)(CO)[C@]([H])(C2)C4
InChI
1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
Clé InChI
NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
Informations sur le gène
human ... POLA1(5422) , POLD1(5424) , POLG(5428)
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Attention
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.