Principaux documents
C3731
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well CapMat, for sealing 96 well plates, square nap, translucent, non-pierceable
Synonyme(s) :
multiwell plate cap mats, Greiner CapMats for sealing multiwell plates
50 EA
300,00 $
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EA
300,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122102
Nomenclature NACRES :
NB.15
300,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
ethylene vinyl acetate
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
case of 50 ea (internal packs of 10)
Fabricant/nom de marque
Greiner 381080
Taille
96 wells
Couleur
translucent
Adéquation
suitable for (for sealing 96 well plates)
Résistance chim./phys.
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C