Principaux documents
AXYAM750ULRD
Silicone sealing mat for minitubes, pierceable, 96 Elisa and storage plates, and 750 μL 96 well plates
pkg of 5x10mats/cs
1 PKG
769,00 $
769,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 PKG
769,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
769,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
silicone (research-grade)
Stérilité
non-sterile
Fabricant/nom de marque
Axygen Inc AM-750UL-RD
Corning
Conditionnement
pkg of 5x10mats/cs
Description générale
  • Axygen® silicone sealing mat is ideal for use with 96 round well deep-well plates and 96-well ELISA plates.
  • Sealing mats reduce evaporation in PCR and storage applications
  • Made of autoclavable research-grade silicone
  • Reusable by following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
  • Optimized to fit Axygen® MTS system, 1.0 mL Greiner and Corning deep well plates.
Informations légales
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.