C3635
4-Chloro-DL-phenylalanine methyl ester hydrochloride
147,00 $
About This Item
147,00 $
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
186-189 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cl.COC(=O)C(N)Cc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H12ClNO2.ClH/c1-14-10(13)9(12)6-7-2-4-8(11)5-3-7;/h2-5,9H,6,12H2,1H3;1H
Clé InChI
GCBCWTWQAFLKJG-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... TPH1(7166) , TPH2(121278)
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable