C8417
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride
≥98% (TLC), solid, adrenergic neurotoxin
Synonyme(s) :
DSP-4, N-Ethyl-N-(2-chloroethyl)-2-bromobenzylamine hydrochloride
499,00 $
About This Item
499,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
N-(2-Chloroethyl)-N-ethyl-2-bromobenzylamine hydrochloride, ≥98%, solid
Niveau de qualité
Essai
≥98%
Forme
solid
Couleur
white
Solubilité
H2O: 48 mg/mL
0.1 M NaOH: 7 mg/mL
ethanol: soluble
Chaîne SMILES
Cl[H].CCN(CCCl)Cc1ccccc1Br
InChI
1S/C11H15BrClN.ClH/c1-2-14(8-7-13)9-10-5-3-4-6-11(10)12;/h3-6H,2,7-9H2,1H3;1H
Clé InChI
NDDRNRRNYOULND-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable