C3032
Cesium chloride
for molecular biology, ≥99% (silver nitrate titration)
Synonyme(s) :
CsCl, cesium monochloride
123,00 $
About This Item
123,00 $
Produits recommandés
Qualité
Molecular Biology
for molecular biology
Essai
≥99% (silver nitrate titration)
Forme
powder
Impuretés
≤0.001% Li
≤0.01% Pb
Pf
645 °C (lit.)
Absorption
≤0.02 at 280 nm at 50%
≤0.1 at 260 nm at 50%
Activité étrangère
DNase exonuclease, Nickase endonuclease, RNase, protease, none detected
Chaîne SMILES
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable