C2659
Chromomycin A₃
from Streptomyces griseus, ≥95% (HPLC), powder, anti-bacterial, anti-fungal and antitumor
Synonyme(s) :
Aburamycin B, CMA3, NSC 58514
About This Item
Produits recommandés
product name
Chromomycin A3 from Streptomyces griseus, ≥95% (HPLC)
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (HPLC)
Forme
powder
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-positive bacteria
fungi
neoplastics
Mode d’action
DNA synthesis | interferes
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CO[C@H]1[C@@H](O)CC(O[C@H]1C)O[C@H]2CC(O[C@@H](C)[C@H]2OC(C)=O)Oc3cc4cc5C[C@@H]([C@@H](OC)C(=O)[C@@H](O)[C@H](C)O)[C@H](OC6C[C@@H](OC7C[C@H](OC8C[C@](C)(O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C)O8)[C@@H](O)[C@H](C)O7)[C@H](O)[C@@H](C)O6)C(=O)c5c(O)c4c(O)c3C
InChI
1S/C57H82O26/c1-21-34(79-40-19-37(53(26(6)75-40)77-28(8)59)82-38-16-33(61)52(70-11)25(5)74-38)15-31-13-30-14-32(54(71-12)51(68)46(63)22(2)58)55(50(67)44(30)49(66)43(31)45(21)62)83-41-18-35(47(64)24(4)73-41)80-39-17-36(48(65)23(3)72-39)81-42-20-57(10,69)56(27(7)76-42)78-29(9)60/h13,15,22-27,32-33,35-42,46-48,52-56,58,61-66,69H,14,16-20H2,1-12H3/t22-,23-,24+,25-,26-,27-,32-,33-,35+,36-,37-,38?,39?,40?,41?,42?,46-,47+,48-,52+,53+,54+,55-,56-,57-/m0/s1
Clé InChI
ZYVSOIYQKUDENJ-MTPXVABGSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Oral
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Apoptosis regulation involves multiple pathways and molecules for cellular homeostasis.
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.