C2394
5-Cholesten-3β-ol-7-one
≥90%
Synonyme(s) :
3β-Hydroxy-5-cholesten-7-one, 7-Ketocholesterol
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥90%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
ketone
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C[C@]12CC[C@@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC4=O)([H])[C@]4([H])[C@]1([H])CC[C@]2([H])[C@]([H])(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h16-18,20-23,25,28H,6-15H2,1-5H3/t18-,20+,21-,22+,23+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
YIKKMWSQVKJCOP-ABXCMAEBSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable