C-22111
Endothelial Cell Growth Medium 2
Kit including Basal Medium and SupplementPack, 500 ml
Synonyme(s) :
Primary Cell Culture Media
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 500 ml
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Application
Composants
Qualité
Notes préparatoires
Stockage et stabilité
Procédure de repiquage
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Protocoles
Cell culture protocol: the endothelial cell transwell migration and invasion assay used to study angiogenesis and cancer cell metastasis. Explore over 350 PromoCell products.
Contenu apparenté
Cell culture protocol: the endothelial tube formation assay to study angiogenesis using HUVECs and other endothelial cell types. Explore over 350 PromoCell products.