Principaux documents
C-12915
Sigma-Aldrich
Human M2 Macrophages (hMDM-MCSF(-))
Monocyte-derived, single donor, 1.5 million cryopreserved cells
Synonyme(s) :
hMDM-MCSF(-) cells
1 EACH
2 400,00 $
2 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
2 400,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41106514
Nomenclature NACRES :
NA.81
2 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Source biologique
human blood (monocyte)
Conditionnement
pkg of 1,500,000 cells
Morphologie
(macrophages)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Lot specific orders are not able to be placed through the web. Contact your local sales rep for more details.
Origine de la lignée cellulaire
Monocyte
Application
Cryopreserved human monocyte-derived macrophages (hMDM) are convenient and easy-to-handle. The thawed cells plate into all tissue culture vessel formats and can be maintained as adherent, biologically functional cultures for several weeks. Optionally, user-customizable activation of the cells can be performed.Cryopreserved human macrophages are produced from monocytes in M2 Macrophage Generation Media DXF and are available as non-activated, fully qualified M2- (M-CSF) polarized cells. After 9-10 days of differentiation, the M2 macrophages are cryopreserved using Cryo-SFM. Each cryo vial contains more than 1.5 million viable cells after thawing.
Avertissement
Although tested negative for HIV-1, HIV-2, HBV, HCV, HTLV-1 and HTLV-2, the cells – like all products of human origin – should be handled as potentially infectious. No test procedure can completely guarantee the absence of infectious agents.
Procédure de repiquage
Click here for more information.
Autres remarques
Recommended Plating Density: 200000 cells per cm2Tested Markers: CD163 positive, CD68 positiveNote: The plated cells do not proliferate. Recommended plating density for obtaining an adherent cell monolayer with 70-90% confluency.
Produits recommandés
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Recommended Primary Cell Culture Media:Link
Clause de non-responsabilité
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du Ministère français de la Recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Yeast plasmid selection: Utilizes auxotrophic yeast strains for plasmid selection, enabling growth on synthetic media for better yield.
Overview of primary cells and media usage in biomedical culture applications highlights differences from cell lines.
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.
Protocoles
Generate phagocytic M1 and M2 macrophages from human PBMCs in 10 days in serum-free and xeno-free cell culture media. Explore over 350 PromoCell products.