C-12907
Cellules mononucléées humaines (hMNC)
Isolated from peripheral blood, single donor, ultra-pure, 25 million cryopreserved cells
Synonyme(s) :
hMNC cells
1 850,00 $
About This Item
1 850,00 $
Produits recommandés
Source biologique
human peripheral blood
Conditionnement
pkg of 25,000,000 cells
Morphologie
(mononuclear)
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−196°C
Description générale
Origine de la lignée cellulaire
Application
Qualité
Avertissement
Procédure de repiquage
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Umbilical cord blood and adult peripheral blood mononuclear cells with optimized maintenance medium for short-term cultivation.
Explore over 350 PromoCell products on Sigma.com, including cryopreserved blood cells and cell culture media for various human cells.